903183
Benzyl 4-oxo-3-(triethylsilyl)piperidine-1-carboxylate
≥95%
Synonim(y):
Garg silyl triflate precursor
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n/D 1.528
gęstość
1.082 g/mL
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Benzyl 4-oxo-3-(triethylsilyl)piperidine-1-carboxylate is a precursor to a Garg silyl triflate which upon exposure to fluoride generates a reactive azacyclic allene for cycloaddition reactions.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
257.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
125.5 °C
Nature chemistry, 10(9), 953-960 (2018-08-01)
For over a century, the structures and reactivities of strained organic compounds have captivated the chemical community. Whereas triple-bond-containing strained intermediates have been well studied, cyclic allenes have received far less attention. Additionally, studies of cyclic allenes that bear heteroatoms