177806
Tetraethylammonium hydroxide solution
20 wt. % in H2O
Synonim(y):
TEA hydroxide
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
stężenie
20 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.373
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- Chromatographic applications: It plays a role in the preparation of ferrofluid from adipic acid-coated magnetic nanoparticles and hydrophobic deep eutectic solvent used in dispersive micro-solid-phase extraction, enhancing the pre-concentration and determination of clozapine in biological samples (Nia and Hadjmohammadi, 2023).
- Material and interfacial science: Utilized in the remote control of polyelectrolyte-surfactant mixtures, tetraethylammonium hydroxide solution aids in creating responsive materials and interfacial properties for innovative material science applications (Schnurbus et al., 2022).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter