Kluczowe dokumenty
750271
Potassium trans-1-propenyltrifluoroborate
97%
Synonim(y):
(E)-trifluoro(1-propenyl)boran potasu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5BF3K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
81-85 °C
ciąg SMILES
[K+].C\C=C\[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H5BF3.K/c1-2-3-4(5,6)7;/h2-3H,1H3;/q-1;+1/b3-2+;
Klucz InChI
RLDWVFWDURMTAV-SQQVDAMQSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Można stosować trans-1-propenylotrifluoroboran potasu:
- Jako substrat w reakcjach krzyżowego sprzęgania z 2-(chlorometylo)-2,1-borazaronoftalenami z otrzymaniem alliloborazaronoftalenów przy użyciu katalizatora palladowego.
- W syntezie anetolowego ditioetionu-NH2( ADT-NH2), który z kolei jest wykorzystywany do przygotowania systemu dostarczania leku-H2S.
- Przygotowanie(E)-2,2-dimetylo-5-(propen-1-ylo)-4H-benzo[d][1,3]dioksyno-7-karboksylanu metylu, kluczowego półproduktu do syntezy alkaloidu ampullozyny.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Accessing 2-(Hetero) arylmethyl-,-allyl-, and-propargyl-2, 1-borazaronaphthalenes: Palladium-Catalyzed Cross-Couplings of 2-(Chloromethyl)-2, 1-borazaronaphthalenes
Molander GA, et al.
Organic Letters, 16(22), 6024-6027 (2014)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
750271-1G | 4061826645819 |
750271-5G | 4061833331842 |