Kluczowe dokumenty
735558
trans-1-Propenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
trans-1-Propeneboronic acid pinacol ester, trans-2-(1-Propen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433
gęstość
0.881 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C9H17BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h6-7H,1-5H3/b7-6+
Klucz InChI
COPMASWDWLENMV-VOTSOKGWSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
53.3 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?