Merck
579386
Sigma-Aldrich
trans-1-Heptenylboronic acid
Synonim(y):
(E)-Hept-1-enylboronic acid, trans-1-Hepten-1-ylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
Poziom jakości
mp
107-111 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC\C=C\B(O)O
InChI
1S/C7H15BO2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7,9-10H,2-5H2,1H3/b7-6+
Klucz InChI
LDTJUGVTOZBIBN-VOTSOKGWSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura alkenylation
  • Palladacycle-catalyzed asymmetric ring-opening reaction of oxabicyclic alkenes
  • Double Suzuki couplings
  • Rhodium-catalyzed asymmetric addition reactions
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3