Merck
568147
Sigma-Aldrich
Vinylboronic acid dibutyl ester
97%
Synonim(y):
B-etenyloboronian dibutylu, Dibutoksy-winyloboran, Winyloboronian dibutylu
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHB(OCH2CH2CH2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
zawiera
2-3 wt. % phenothiazine as stabilizer (prevents polymerizing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4180 (lit.)
bp
35-40 °C/0.1 atm (lit.)
gęstość
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCOB(OCCCC)C=C
InChI
1S/C10H21BO2/c1-4-7-9-12-11(6-3)13-10-8-5-2/h6H,3-5,7-10H2,1-2H3
Klucz InChI
JQKJEPJLCSCBGW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used as a vinylation reagent and in Suzuki coupling reactions.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
153.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
67.2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Journal of Organometallic Chemistry, 398, 53-57 (1990)
Journal of the American Chemical Society, 122, 58-58 (2000)