Merck
686875
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
2,2-Dimethylethenylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4422
gęstość
0.8879 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C\C(C)=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-8(2)7-11-12-9(3,4)10(5,6)13-11/h7H,1-6H3
Klucz InChI
LWXHOCHDERDUID-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)