Merck
578835
Sigma-Aldrich
5-Indoleboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18BNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
120-125 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]ccc3c2
InChI
1S/C14H18BNO2/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)11-5-6-12-10(9-11)7-8-16-12/h5-9,16H,1-4H3
Klucz InChI
FATPQDPUKVVCLT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction