Merck
749087
Sigma-Aldrich
5-Thiazole boronic acid MIDA ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9BN2O4S
Masa cząsteczkowa:
240.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
172-178 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cncs2
InChI
1S/C8H9BN2O4S/c1-11-3-7(12)14-9(15-8(13)4-11)6-2-10-5-16-6/h2,5H,3-4H2,1H3
Klucz InChI
JHLBEKAIQFBSNV-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)