Kluczowe dokumenty
571350
1-Phenylvinylboronic acid
95%
Synonim(y):
α-Methylene-α-tolueneboronic acid, α-Phenyl vinylboronic acid, (1-Phenylethenyl)boronic acid, Styrene α-boronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C=CH2B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
mp
125 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OB(O)C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10-11H,1H2
Klucz InChI
YJCPVMYUISTDKG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant involved in:
- Halogenation of alkynes for preparation of enol esters
- Liebeskind-Srogl cross-coupling
- Homocoupling of arylboronic acids for synthesis of biaryls
- Iterative cross-coupling of boronate building blocks
- Enantioselective hydrogenation of hydroxyphenyl styrenes
- Samarium diiodide-mediated cyclization for synthesis of substituted benzannulated cyclooctanol derivatives
- Suzuki-Miyaura cross-coupling for synthesis of C-6-substituted uridine phosphonates
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
571350-5G | 4061832711485 |
571350-1G | 4061825958903 |