Merck
570214
Sigma-Aldrich
trans-2-Phenylvinylboronic acid pinacol ester
Synonim(y):
(E)-4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-phenylvinyl)-1,3,2-dioxaborolane, (E)-4,4,5,5-Tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-((E)-2-phenylethenyl)-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrene, trans-2-Styreneboronic acid pinacol ester
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHBO2C2(CH3)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
mp
27-33 °C (lit.)
Poziom jakości
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
[H]\C(B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)=C(\[H])c2ccccc2
InChI
1S/C14H19BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,1-4H3/b11-10+
Klucz InChI
ARAINKADEARZLZ-ZHACJKMWSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Oxidative coupling reactions catalyzed by areneruthenium
  • Cycloaddition reactions
  • Preparation of allyl vinyl ethers via Cu-catalyzed coupling with alcohols
  • Preparation of 5-vinyl-3-pyridinecarbonitriles as PKCθ inhibitors
  • Diastereoselective addition to zincated hydrazones and stereospecific trapping of boron/zinc bimetallic intermediates by carbon electrophiles
  • Regioselective and stereoselective Pd-catalyzed chelate-controlled intermolecular oxidative Heck reactions
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1