About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2BrIN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
99-103 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
iodo
ciąg SMILES
Brc1cnc(I)nc1
InChI
1S/C4H2BrIN2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
Klucz InChI
ZEZKXPQIDURFKA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
5-bromo-2-jodopirymidyna może być syntetyzowana w reakcji 5-bromo-2-chloropirymidyny z kwasem jodowodorowym.
Zastosowanie
5-Bromo-2-jodopirymidyna może być stosowana do syntezy 5,5'-dibromo-2,2'-bipirymidyny i O,O'-dimetylohirtynadynyA.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
"One-Pot Synthesis of Diazine-Bridged Bisindoles and Concise Synthesis of the Marine Alkaloid Hyrtinadine A"
Tasch.O.A.B, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(24), 4532-4535 (2011)
Gábor Vlád et al.
The Journal of organic chemistry, 67(18), 6550-6552 (2002-08-31)
A high-yield synthesis was developed for the preparation of 2,2'-bipyrimidine (1) using the Ullmann coupling of 2-iodopyrimidine. The new procedure was also used for the preparation of 4,4',6,6'-tetramethyl-2,2'-bipyrimidine (2) and 5,5'-dibromo-2,2'-bipyrimidine (3).