Merck
245844
Sigma-Aldrich
2-Bromopyrimidine
95%
Synonim(y):
2-Bromopyrimidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
mp
55-57 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Brc1ncccn1
InChI
1S/C4H3BrN2/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H
Klucz InChI
PGFIHORVILKHIA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Bromopyrimidine undergoes microwave-assisited aminocarbonylation at C-2 with palladium and Mo(CO)6.
Zastosowanie
2-Bromopyrimidine was used in the synthesis of 2,7-bis(2-pyrimidyl)-9,9-dihexylfluorene by cross-coupling with 9,9-dihexylfluorene-2,7-diboronic acid.
Undergoes microwave-assisited aminocarbonylation at C-2 with palladium and Mo(CO)6.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 48, 2339-2339 (2007)
Gregory Hughes et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(17), 3069-3077 (2003-10-02)
New pyrimidine containing oligo(arylene)s, notably the pyrimidine-fluorene hybrid systems 13-16, have been synthesised by Suzuki cross-coupling methodology. An efficient synthesis of the key reagent 9,9-dihexylfluorene-2,7-diboronic acid 10 from 2,7-dibromo-9,9-dihexylfluorene 9 is reported. Cross-coupling of 10 with two equivalents of 2-bromopyrimidine