Merck
124133
Sigma-Aldrich
3-Bromoquinoline
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.05
Beilstein:
112939
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.664 (lit.)
tw
274-276 °C (lit.)
mp
13-15 °C (lit.)
gęstość
1.533 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H
Klucz InChI
ZGIKWINFUGEQEO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Bromoquinoline undergoes bromine-magnesium exchange reaction with lithium tributylmagnesate in toluene at -10°C, which is quenched by various electrophiles to yield functionalized quinolines.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tributylmagnesium ate complex-mediated bromine-magnesium exchange of bromoquinolines: a convenient access to functionalized quinolines.
Dumouchel S, et al.
Tetrahedron Letters, 44(10), 2033-2035 (2003)
Patrick W Fedick et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 30(10), 2144-2151 (2019-08-09)
Suzuki cross-coupling is a widely performed reaction, typically using metal catalysts under heated conditions. Acceleration of the Suzuki cross-coupling reaction has been previously explored in microdroplets using desorption electrospray ionization mass spectrometry (DESI-MS). Building upon previous work, presented here is
Bin Yang et al.
Environmental science and pollution research international, 23(4), 3399-3405 (2015-10-23)
The solubilities of 19 different kinds of N-heteroaromatic compounds in aqueous solutions with different concentrations of NaCl were determined at 298.15 K with a UV-vis spectrophotometry and titration method, respectively. Setschenow constants, Ks, were employed to describe the solubility behavior