Merck
132489
Sigma-Aldrich
2-Chloropyrazine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.53
Beilstein:
107019
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39162102
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
tw
153-154 °C (lit.)
gęstość
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1cnccn1
InChI
1S/C4H3ClN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
Klucz InChI
GELVZYOEQVJIRR-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
remainder water
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
T J Wilke et al.
Journal of chromatography, 383(1), 77-83 (1986-11-28)
Diazohydroxide is a new antitumor agent being considered for clinical trial. A sensitive and specific assay for diazohydroxide in physiological media, plasma and blood has been developed based on conversion of diazohydroxide to 2-chloropyrazine in the presence of strong hydrochloric
Jeanne-Marie Bégouin et al.
The Journal of organic chemistry, 74(8), 3221-3224 (2009-03-25)
A cobalt-catalyzed cross-coupling of aryl halides with 2-chloropyrimidines or 2-chloropyrazines is reported in satisfactory to high yields. The key step of this procedure is the formation of aromatic organozinc reagents and their coupling with 2-chlorodiazines using the same cobalt halide