Merck
569607
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-iodopyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrIN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
113-117 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
iodo
ciąg SMILES
Brc1ccc(I)nc1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
Klucz InChI
HSNBRDZXJMPDGH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-bromo-2-jodopirydyna może być stosowana do syntezy następujących substancji:
  • chlorek 5-bromopirydylo-2-magnezu w reakcji z roztworem chlorku izopropylo-magnezu
  • jodek 5-bromo-2-pirydylocynku w reakcji z aktywnym cynkiem w tetrahydrofuranie
  • 5-bromo-2-(trifluorometylo)pirydyna w reakcji wypierania halogenu/trifluorometylu
  • chlorek (5-bromopirydyn-2-ylo)cynku(II) w wieloetapowej syntezie
  • 5,5'-dibromo-2,2'-bipirydyna w wieloetapowej syntezie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"5-Bromo-2-pyridylzinc reagent; direct preparation and its coupling reactions"
Rieke.DR, et al.
Tetrahedron Letters, 52(2), 244-247 (2011)
"A functional triazine framework based on N-heterocyclic building blocks"
Hug S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(28), 13956-13964 (2012)
"Synthesis of 5-bromopyridyl-2-magnesium chloride and its application in the synthesis of functionalized pyridines"
Song JJ, et al.
Organic Letters, 6(26), 4905-4907 (2004)