Merck
596949
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloropyrimidine
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2BrClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
73-79 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
chloro
ciąg SMILES
Clc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
Klucz InChI
XPGIBDJXEVAVTO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)