Merck
720917
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloropyrimidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
48-55 °C
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
Klucz InChI
CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
225.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107.2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)