Kluczowe dokumenty
143847
2,4-Dichloropyrimidine
98%
Synonim(y):
2,6-dichloropirymidyna, Chlorek 2-chloropirymidyno-4-ylowy
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
bp
101 °C/23 mmHg (lit.)
mp
57-61 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1ccnc(Cl)n1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H
Klucz InChI
BTTNYQZNBZNDOR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)