Merck
684864
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5HCl2F3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475
gęstość
1.609 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5HCl2F3N2/c6-3-2(5(8,9)10)1-11-4(7)12-3/h1H
Klucz InChI
IDRUEHMBFUJKAK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
93.3 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)