Merck
720313
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H2ClF3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Postać
solid
mp
48-52 °C
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9/h1-2H
Klucz InChI
TYCYTQLXAIDJNF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
160.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71.1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)