Merck
15429
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OtBu)-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Synonim(y):
Boc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COCOCH2CH[NH(COOC(CH3)3]COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.32
Beilstein:
2336144
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D +2.0±0.4°, c = 1% in methanol
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
64-67 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C13H23NO6/c1-12(2,3)19-9(15)7-8(10(16)17)14-11(18)20-13(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,14,18)(H,16,17)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
PHJDCONJXLIIPW-QMMMGPOBSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Shugo Yamashita et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 157, 85-96 (2020-10-12)
Bone-drug targeting therapies using nanoparticles based on targeting ligands remain challenging due to their uptake clearance at non-target sites such as the liver, kidney, and spleen. Furthermore, the distribution sites of nanoparticles in bones have not been fully investigated, thus