Merck
02378
Sigma-Aldrich
Z-Asp(OtBu)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
N-Cbz-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester, Z-L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CO2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.34
Beilstein:
2569846
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (TLC)
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-13(18)9-12(14(19)20)17-15(21)22-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
HLSLRFBLVZUVIE-LBPRGKRZSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)