Kluczowe dokumenty
904104
CoCl2(PCy3)2
Synonim(y):
Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)cobalt(II)
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
Zastosowanie
This cobalt catalyst can be used in conjunction with the photocatalyst (Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6(747793) for the [2+2+2] alkyne cycloaddition.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Journal of the American Chemical Society, 138(48), 15527-15530 (2016-12-10)
The ability to exert spatial and temporal control over a transition-metal catalyst offers diverse opportunities for the fabrication of functional materials. Using an external stimulus such as visible light to toggle a catalyst between an active and dormant state has