Kluczowe dokumenty
361844
Chlorotris(triphenylphosphine)cobalt(I)
97%
Synonim(y):
CoCl(Ph3P)3
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
przydatność reakcji
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
135-139 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Co].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.ClH.Co/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;1H;/q;;;;+1/p-1
Klucz InChI
RHNBOEDTKLKUEB-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?