Merck
572144
Sigma-Aldrich
Bromotris(triphenylphosphine)copper(I)
98%
Synonim(y):
Bromotris(triphenylphosphine)copper, Tris(triphenylphosphine)copper(I) bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H45BrP3Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
930.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: copper
mp
168-170 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]Br.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.BrH.Cu/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;1H;/q;;;;+1/p-1
Klucz InChI
QXLPGKOIQZWUPL-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gurjaspreet Singh et al.
European journal of medicinal chemistry, 108, 287-300 (2015-12-24)
A series of chalconyl blended triazole allied silatranes (7a-g/8a-g/9a-g) were synthesized in good yields using a simple, economical and biocompatible synthetic route. The blend of three different pharmacologically active moieties into a single scaffold resulted into synergistic effect in their
Global Trade Item Number
SKUGTIN
572144-1G
572144-5G4061832597850