Merck
713929
Sigma-Aldrich
Dichloro[2-(4,5-dihydro-2-oxazolyl)quinoline]palladium(II)
≥97.0% (AT)
Synonim(y):
Pd(quinox)Cl2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10Cl2N2OPd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (AT)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
core: palladium
reagent type: ligand
ciąg SMILES
Cl[Pd]Cl.C1CN=C(O1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C12H10N2O.2ClH.Pd/c1-2-4-10-9(3-1)5-6-11(14-10)12-13-7-8-15-12;;;/h1-6H,7-8H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
DQWIOWASGZSKNG-UHFFFAOYSA-L
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)