Merck
416762
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4HBrCl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.603 (lit.)
tw
128 °C/15 mmHg (lit.)
mp
29-30 °C (lit.)
gęstość
1.781 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
chloro
ciąg SMILES
Clc1ncc(Br)c(Cl)n1
InChI
1S/C4HBrCl2N2/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H
Klucz InChI
SIKXIUWKPGWBBF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine is a halogenoprimidine. It has been reported as an intermediate during the synthesis of 2,4-di-t-butoxy-5-bromopyrimidine and 2,4-di-t-butoxy-5-pyrimidineboronic acid.
Zastosowanie
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine may be employed as starting reagent for the synthesis of positive allosteric modulators for GABAB receptors (drug-like class of compounds) and pyridinepyrimidine analogs.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Weihe Zhang et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(23), 9683-9692 (2013-11-08)
Abnormal activation or overexpression of Mer receptor tyrosine kinase has been implicated in survival signaling and chemoresistance in many human cancers. Consequently, Mer is a promising novel cancer therapeutic target. A structure-based drug design approach using a pseudo-ring replacement strategy
Sébastien Guery et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(22), 6206-6211 (2007-09-22)
The optimization of GS39783 into potent, selective, and safe positive allosteric modulators of GABA(B) receptors is presented.
Pyrimidines. Part VIII. Halogeno-and hydrazino-pyrimidines.
Chesterfield J, et al.
Journal of the Chemical Society, 3478-3481 (1955)
Synthesis, 5, 728-734 (2003)
Synthesis, 861-861 (2006)