Merck
303526
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromopyrimidine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4BrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
mp
241-243 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Nc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C4H4BrN3/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
Klucz InChI
UHRHPPKWXSNZLR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Crystal structure of 2-amino-5-bromopyrimidine was studied.
Zastosowanie
2-Amino-5-bromopyrimidine was employed:
  • in synthesis of pyridine, pyrimidine and pyridinone C-nucleoside phosphoramidites
  • in synthesis of 2-phthalimido-5-bromopyrimidine
  • as intermediate for the preparation of sulfanilamides and amino acids containing the pyrimidine ring system. The products are potential antiviral agents
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Self-assembly of 1-and 2-dimensional multicompartmental arrays via the 2-aminopyrimidine H-bonding motif and selective guest inclusion.
Krische MJ, et al.
Tetrahedron, 56(36), 6701-6706 (2000)
Jun Lu et al.
The Journal of organic chemistry, 74(21), 8021-8030 (2009-10-02)
In the structures of the HDV ribozyme a cytosine nucleobase resides at the active site poised to participate directly in catalysis. Defining the functional role of the nucleobase requires nucleoside analogues that perturb the functional groups in a strategic manner.
Journal of Chemical Education, 62, 905-905 (1985)
Structure of 2-amino-5-bromopyrimidine.
Watton HLL, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 44(10), 1857-1858 (1988)