Kluczowe dokumenty
706221
2-Aminopyrimidine-5-boronic acid
≥95.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6BN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥95.0%
Formularz
solid
mp
206-211 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ncc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C4H6BN3O2/c6-4-7-1-3(2-8-4)5(9)10/h1-2,9-10H,(H2,6,7,8)
Klucz InChI
CGHYQZASLKERLV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
May contain varying amounts of anhydride
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?