Merck
661325
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chloropyrimidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
155-160 °C (dec.)
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1nccc(Cl)n1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
Klucz InChI
DBGFGNCFYUNXLD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Substrate used in a palladium-catalyzed cyanation with zinc(II) cyanide.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adam Littke et al.
Organic letters, 9(9), 1711-1714 (2007-03-28)
[reaction: see text] New methods for the palladium-catalyzed cyanation of aryl and heteroaryl chlorides have been developed, featuring sterically demanding, electron-rich phosphines. Highly challenging electron-rich aryl chlorides, in addition to electron-neutral and electron-deficient substrates, as well as nitrogen- and sulfur-containing
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with