Merck
374830
Sigma-Aldrich
1-Boc-(4-benzyl)piperazine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
71-73 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)18-11-9-17(10-12-18)13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8H,9-13H2,1-3H3
Klucz InChI
GVHSMUYEAWMYLM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Boc-(4-benzyl)piperazine is an heterocyclic building block.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)