Merck
274879
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal
97%
Synonim(y):
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
Beilstein:
117631
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
70-73 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ketal
ketone
ciąg SMILES
O=C1CCC2(CC1)OCCO2
InChI
1S/C8H12O3/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11-8/h1-6H2
Klucz InChI
VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in a study of microwave-assisted reductive amination.
Via a novel aromatization process, this bicyclic frame can be converted into a series of 5-alkoxytryptamine derivatives including serotonin, melatonin and bufotenin
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Aldrichimica Acta, 12, 40-40 (1979)
Tetrahedron Letters, 45, 4859-4859 (2004)
Synlett, 81-81 (1994)
A mild method for the preparation of gamma-hydroxy-alpha,beta-acetylenic esters.
Shatrughan P Shahi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(19), 2525-2527 (2004-05-06)
Synthetic Communications, 24, 799-799 (1994)