Merck
722065
Sigma-Aldrich
4-Acetamidocyclohexanone
97%
Synonim(y):
4-N-Acetyl-amino-cyclohexanone, N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
136-140 °C
grupa funkcyjna
amide
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)NC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H13NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
WZEMYWNHKFIVKE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)