Merck
750816
Sigma-Aldrich
N-4-Boc-aminocyclohexanone
95%
Synonim(y):
(4-Oxocyclohexyl)carbamicacid tert-butyl ester, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanone, tert-Butyl 4-oxocyclohexylcarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
mp
114-118 °C
grupa funkcyjna
amine
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-4-6-9(13)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)
Klucz InChI
WYVFPGFWUKBXPZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)