Merck
694541
Sigma-Aldrich
N-Cbz-4-aminocyclohexanone
97%
Synonim(y):
(4-Oxocyclohexyl)carbamic acid benzyl ester, 4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanone, Benzyl 4-oxocyclohexylcarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
80-84 °C
grupa funkcyjna
amine
ketone
phenyl
ciąg SMILES
O=C1CCC(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-13-8-6-12(7-9-13)15-14(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2,(H,15,17)
Klucz InChI
VHXBIBFCJISKFA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)