Merck
471682
Sigma-Aldrich
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5815 (lit.)
bp
150 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-3-10(9-11)13-7-5-12-6-8-13/h2-4,9,12H,5-8H2,1H3
Klucz InChI
PZIBVWUXWNYTNL-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine is a piperazine derivative.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N-dealkylation of arylpiperazine derivatives: disposition and metabolism of the 1-aryl-piperazines formed.
Caccia S.
Current Drug Metabolism, 8(6), 612-622 (2007)