Merck
571415
Sigma-Aldrich
1-(4-Methoxyphenyl)piperazine
97%
Synonim(y):
1-(4-Anisyl)piperazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.26
Beilstein:
156736
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
42-47 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
Klucz InChI
MRDGZSKYFPGAKP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Htr3a(15561)
rat ... Htr1a(24473)
Ostrzeżenie
Absorbs CO2
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Marcelo Dutra Arbo et al.
Archives of toxicology, 90(12), 3045-3060 (2016-01-29)
The piperazine derivatives most frequently consumed for recreational purposes are 1-benzylpiperazine, 1-(3,4-methylenedioxybenzyl) piperazine, 1-(3-trifluoromethylphenyl) piperazine and 1-(4-methoxyphenyl) piperazine. Generally, they are consumed as capsules, tablets or pills but also in powder or liquid forms. Currently, the precise mechanism by which