Merck
M23004
Sigma-Aldrich
1-(4-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
technical grade, 90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2O · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
mp
240 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].COc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O.2ClH/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)13-8-6-12-7-9-13;;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
MMXANKLJIHSIQH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)