Merck
279773
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
131-133 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13N3O2/c14-13(15)10-3-1-9(2-4-10)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2
Klucz InChI
VWOJSRICSKDKAW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Oddziaływania inkluzyjne 1-(4-nitrofenylo)piperazyny z 4-sulfonatokaliks[n]arenami badano za pomocą spektroskopii UV i spektroskopii fluorescencyjnej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yongbin Zhang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 132, 44-51 (2014-05-27)
The inclusion behaviors of 4-Sulfonatocalix[n]arenes (SCXn) (n=4, 6, 8) with 1-(4-nitrophenyl)piperazine (NPP) were investigated by UV spectroscopy and fluorescence spectroscopy at different pH values (pH=3.05, 6.50, 8.40). The UV absorption and fluorescence intensity of NPP remarkably increased in presence of