Merck
641081
Sigma-Aldrich
2-Iodoimidazole
97%
Synonim(y):
2-Iodo-1H-imidazole
About This Item
Wzór liniowy:
C3H3IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
Ic1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3IN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
Klucz InChI
MHHDMDLNVVCTAJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Alkylation leading to alkyl derivatives with antibacterial activity
  • Iodination of N-tritylimidazole
  • Photochemical intramolecular aromatic substitutions
  • Synthesis of cyclopentapyrazines using thermolysis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)