Merck
151645
Sigma-Aldrich
Thiazole
99%
Synonim(y):
3-Azathiophene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.13
Beilstein:
103852
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.538 (lit.)
tw
117-118 °C (lit.)
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1cscn1
InChI
1S/C3H3NS/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
Klucz InChI
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Thiazole is a naturally occurring compound in sesame seed oil and chicken.
Zastosowanie
Thiazoles were used to create novel recognition motifs for interaction with divalent and trivalent metal ions in siderophores or antibiotics.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lebensm. Wiss. Technol., 19, 122-122 (1986)
Koryo, 165, 91-91 (1990)
Chem. Abstr., 105, 189645q-189645q (1986)
Thiazole and oxazole peptides: biosynthesis and molecular machinery.
R S Roy et al.
Natural product reports, 16(2), 249-263 (1999-05-20)
Chem. Abstr., 113, 210350s-210350s (1990)