Kluczowe dokumenty
W361518
Thiazole
≥99%
Synonim(y):
1,3-thiazole
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.538 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
nutty
ciąg SMILES
c1cscn1
InChI
1S/C3H3NS/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
Klucz InChI
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W361518-25G | |
W361518-25G-K | 4061837820700 |
W361518-SAMPLE-K | 4061837820717 |
W361518-100G | |
W361518-100G-K | 4061837820687 |
W361518-1KG | |
W361518-1KG-K | 4061837820694 |
W361518-SAMPLE |