Merck
677914
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromothiazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3HBr2NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
80-84 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1csc(Br)n1
InChI
1S/C3HBr2NS/c4-2-1-7-3(5)6-2/h1H
Klucz InChI
MKEJZKKVVUZXIS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Building block in a synthesis of Melithiazole C employing a highly (E)-selective cross-metathesis between the derived 4-vinylthiazole and a dienote side-chain.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julian Gebauer et al.
Organic letters, 9(17), 3425-3427 (2007-07-20)
A short and convergent synthesis of the myxobacterial antibiotic melithiazole C is described featuring a highly E-selective cross-metathesis as the key step.