Merck
741469
Sigma-Aldrich
4-(1HTetrazol-5-yl)phenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7BN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
174-179 °C (Decomposition)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H7BN4O2/c13-8(14)6-3-1-5(2-4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4,13-14H,(H,9,10,11,12)
Klucz InChI
DXUPJOQUAAVAGV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Product is used as a reactant for palladium-catalyzed carbon-carbon bond formation (Suzuki-Miyuara reaction).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Deborah S Mortensen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(22), 6793-6799 (2011-10-08)
We report here the discovery of a novel series of selective mTOR kinase inhibitors. A series of imidazo[4,5-b]pyrazin-2-ones, represented by screening hit 1, was developed into lead compounds with excellent mTOR potency and exquisite kinase selectivity. Potent compounds from this