Merck
772585
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-methylpyrazole
95%
Synonim(y):
1-Methyl-1H-pyrazol-4-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.556
tw
45-80 °C/760 mmHg
gęstość
1.141 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C4H7N3/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,5H2,1H3
Klucz InChI
LBGSWBJURUFGLR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)