Próba
≥99.0% (GC)
Postać
liquid
zanieczyszczenia
≤0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477
gęstość
0.988 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cn1cccn1
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-4-2-3-5-6/h2-4H,1H3
Klucz InChI
UQFQONCQIQEYPJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup