Merck
D182001
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylpyrazole
99%
Synonim(y):
3,5-dimetylo-1H-pirazol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.13
Beilstein:
106325
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39160503
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
powder
bp
218 °C (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(C)[nH]n1
InChI
1S/C5H8N2/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3,(H,6,7)
Klucz InChI
SDXAWLJRERMRKF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Common reagent for the preparation of pyrazolato ligated complexes. Also used to prepare N-1-substituted derivatives having antibacterial activity.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
J. Chem. Soc. Pak., 14, 125-125 (1992)
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 3625-3625 (1993)
Journal of Organometallic Chemistry, 443, 221-221 (1993)
Gabriella Cavallini et al.
Autophagy, 3(1), 26-27 (2006-09-12)
Autophagy is a major intracellular degradation/recycling system ubiquitous in eukaryotic cells. It contributes to the turnover of cellular components by delivering portions of the cytoplasm and organelles to lysosomes, where they are digested. Starvation-induced autophagy is required for maintaining an
C Redekopp et al.
Journal of endocrinological investigation, 7(4), 277-281 (1984-08-01)
The inhibitory and stimulatory effects of somatostatin analogues on growth hormone secretion have been studied in the sheep. Plasma immunoreactive growth hormone (GH) was stimulated by the iv administration of the antilipolytic compound 3,5-dimethylpyrazole and was followed by infusion of