Merck
331457
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylpyrazole-1-methanol
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
mp
110-112 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
Cc1cc(C)n(CO)n1
InChI
1S/C6H10N2O/c1-5-3-6(2)8(4-9)7-5/h3,9H,4H2,1-2H3
Klucz InChI
OBENDWOJIFFDLZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
3,5-dimetylopirazolo-1-metanol może być stosowany w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roger J Price et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 50(3), 318-322 (2019-06-11)
1. A number of chemicals have been shown to produce disruption of the thyroid gland, resulting in reduced thyroid hormone synthesis, by a mechanism involving inhibition of thyroid peroxidase (TPO) activity (EC 1.11.1.8).2. An assay was developed for rat thyroid