Merck
900755
Sigma-Aldrich
SLAP TA
95%
Synonim(y):
3-(((Trimethylsilyl)methyl)thio)propan-1-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H19NSSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.38
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
gęstość
0.90452
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
When used with aliphatic or aromatic aldehydes, this silicon amine protocol SLAP reagent enables the photomediated synthesis of thiomorpholines and thiazepanes. For photocatalytic cross-coupling with this SLAP Reagent, Ir[(ppy)2dtbbpy]PF6 (747769) is used with a recommended starting combination of Lewis acids Bi(OTf)3 (633305) and Cu(OTf)2 (283673) prior to subsequent substrate-specific optimization. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group and provides a tin-free alternative to SnAP (tin amine protocol) reagents and is well-suited for scale-up reactions.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
23.89 °C